Drukuj
2,6-Difluorobenzonitryl 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2680-100G PC2680-500G
APOSPC2680-100GEA 110 PLN
APOSPC2680-100G APOSPC2680-500G
2,6-Difluorobenzonitryl 99%
2,6-Difluorobenzonitryl
Reaction with guanidine carbonate gives 2,4-diamino-5-fluoroquinazoline, J. Hetero. Chem., 1988, 25, 1173
Formuła: C₇H₃F₂N
Temp. Wrzenia: 197…198 °C
Temp. topnienia: 25…32 °C
Gęstość: 1,246 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001778
Numer CAS: 1897-52-5
Numer WE (dawny EINECS): 217-589-7
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III