Drukuj
2,4-Difluorobenzonitryl 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2678-100G PC2678-500G PC2678-1KG
APOSPC2678-100GEA 158 PLN
APOSPC2678-100G APOSPC2678-500G APOSPC2678-1KG
2,4-Difluorobenzonitryl 98%
2,4-Difluorobenzonitryl
Formuła: C₇H₃F₂N
Temp. Wrzenia: 189 °C
Temp. topnienia: 43…49 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009826
Numer CAS: 3939-09-1
Numer WE (dawny EINECS): 223-523-8
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III