Drukuj
2,3-Difluorobenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2677-25G PC2677-5G PC2677-1G
APOSPC2677-25GEA 545 PLN
APOSPC2677-25G APOSPC2677-5G APOSPC2677-1G
2,3-Difluorobenzonitrile 98%
2,3-Difluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₃F₂N
Temp. Wrzenia: 188 °C
Gęstość: 1,254 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009976
Numer CAS: 21524-39-0
Numer WE (dawny EINECS): 244-418-3
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III