Drukuj
3-Fluoro-4-iodopyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2674-1G PC2674-5G
APOSPC2674-1GEA 110 PLN
APOSPC2674-1G APOSPC2674-5G
3-Fluoro-4-iodopyridine 98%
3-Fluoro-4-iodopyridine
Formuła: C₅H₃FIN
Temp. topnienia: 85…89 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03092927
Numer CAS: 22282-75-3