Drukuj
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroaniline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2673-1G PC2673-5G PC2673-25G
APOSPC2673-1GEA 139 PLN
APOSPC2673-1G APOSPC2673-5G APOSPC2673-25G
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroaniline
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroaniline
Formuła: C₆H₄BrFN₂O₂
MW: 235.0106 g/mol
Temp. topnienia: 92…94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08741367
Numer CAS: 87547-06-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III