Drukuj
Methyl-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)acetate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 2-chloro-4-fluorophenylacetate, Methyl 2-(2-chloro-4-fluorophenyl)acetate
PC2671-10G PC2671-25G PC2671-5G
APOSPC2671-10GEA 124 PLN
APOSPC2671-10G APOSPC2671-25G APOSPC2671-5G
Methyl-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)acetate 98%
Methyl-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)acetate
Formuła: C₉H₈ClFO₂
MW: 202.609 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00800611
Numer CAS: 214262-88-1