Drukuj
2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2670-100G PC2670-25G PC2670-5G
APOSPC2670-100GEA 754 PLN
APOSPC2670-100G APOSPC2670-25G APOSPC2670-5G
2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid 97%
2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid
Formuła: C₇H₃F₂NO₄
Temp. topnienia: 125…133 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115713
Numer CAS: 153775-33-8