Drukuj
3,5-Difluorobenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2663-100G PC2663-500G
APOSPC2663-100GEA 545 PLN
APOSPC2663-100G APOSPC2663-500G
3,5-Difluorobenzoic acid 98%
3,5-Difluorobenzoic acid
Formuła: C₇H₄F₂O₂
Temp. topnienia: 119…123 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010323
Numer CAS: 455-40-3
Numer WE (dawny EINECS): 610-261-8