Drukuj
Kwas 2,6-difluorobenzoesowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2660-100G PC2660-2.5KG PC2660-500G
APOSPC2660-100GEA 110 PLN
APOSPC2660-100G APOSPC2660-2.5KG APOSPC2660-500G
Kwas 2,6-difluorobenzoesowy 98%
Kwas 2,6-difluorobenzoesowy
Formuła: C₇H₄F₂O₂
Temp. Wrzenia: 72…77 °C/13mmHg
Temp. topnienia: 156…161 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002411
Numer CAS: 385-00-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-856-3