Drukuj
2,5-Difluorobenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2656-100G PC2656-25G PC2656-500G
APOSPC2656-100GEA 276 PLN
APOSPC2656-100G APOSPC2656-25G APOSPC2656-500G
2,5-Difluorobenzoic acid 98%
2,5-Difluorobenzoic acid
Formuła: C₇H₄F₂O₂
Temp. topnienia: 131 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002410
Numer CAS: 2991-28-8
Numer WE (dawny EINECS): 221-060-6