Drukuj
3,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,4-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC2646E-100G PC2646E-25G PC2646E-5G
APOSPC2646E-100GEA 435 PLN
APOSPC2646E-100G APOSPC2646E-25G APOSPC2646E-5G
3,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
3,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₆H₃ClF₂O₂S
Temp. Wrzenia: 105 °C/15mmHg
Gęstość: 1,586 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153120
Numer CAS: 145758-05-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,II