Drukuj
Chlorek 2,6-Difluorobenzenosulfonylu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,6-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC2646-100G PC2646-25G
APOSPC2646-100GEA 836 PLN
APOSPC2646-100G APOSPC2646-25G
Chlorek 2,6-Difluorobenzenosulfonylu 97%
Chlorek 2,6-Difluorobenzenosulfonylu
Formuła: C₆H₃ClF₂O₂S
Temp. Wrzenia: 105…110 °C/2mmHg
Gęstość: 1,568 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085004
Numer CAS: 60230-36-6
Jednostka: 3265
ADR: 8,II