Drukuj
2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,4-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC2644-100G PC2644-25G PC2644-5G
APOSPC2644-100GEA 392 PLN
APOSPC2644-100G APOSPC2644-25G APOSPC2644-5G
2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₆H₃ClF₂O₂S
MW: 212.6 g/mol
Temp. Wrzenia: 101…102 °C/1mmHg
Gęstość: 1.581 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042481
Numer CAS: 13918-92-8
Jednostka: 3265
ADR: 8 II