Drukuj
1,4-Difluorobenzen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2640-500G PC2640-1KG
APOSPC2640-500GEA 975 PLN
APOSPC2640-500G APOSPC2640-1KG
1,4-Difluorobenzen 99%
1,4-Difluorobenzen
Formuła: C₆H₄F₂
Temp. Wrzenia: 88…89 °C
Temp. topnienia: –13 °C
Gęstość: 1,149 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 2 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000344
Numer CAS: 540-36-3
Numer WE (dawny EINECS): 208-742-9
Jednostka: 1993
ADR: 3,II