Drukuj
1,3-Difluorobenzen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2630-100G PC2630-2.5KG PC2630-500G
APOSPC2630-100GEA 110 PLN
APOSPC2630-100G APOSPC2630-2.5KG APOSPC2630-500G
1,3-Difluorobenzen 99%
1,3-Difluorobenzen
Formuła: C₆H₄F₂
MW: 114.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 82 °C
Temp. topnienia: –59 °C
Gęstość: 1.163 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 2 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000327
Numer CAS: 372-18-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-746-5
Jednostka: 1993
ADR: 3 II