Drukuj
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzoic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2628-1G PC2628-5G
APOSPC2628-1GEA 400 PLN
APOSPC2628-1G APOSPC2628-5G
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzoic acid 99%
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₇FO₄S
Temp. topnienia: 215…216 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08458082
Numer CAS: 158608-00-5