Drukuj
1,2-Difluorobenzen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2620-1KG PC2620-2.5KG PC2620-500G
APOSPC2620-1KGEA 1530 PLN
APOSPC2620-1KG APOSPC2620-2.5KG APOSPC2620-500G
1,2-Difluorobenzen 99%
1,2-Difluorobenzen
Formuła: C₆H₄F₂
Temp. Wrzenia: 92 °C
Temp. topnienia: –34 °C
Gęstość: 1,158 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 1 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000284
Numer CAS: 367-11-3
Numer WE (dawny EINECS): 206-680-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,II