Drukuj
2,6-Difluorobenzamide 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2618-1KG PC2618-250G
APOSPC2618-1KGEA 1130 PLN
APOSPC2618-1KG APOSPC2618-250G
2,6-Difluorobenzamide 99%
2,6-Difluorobenzamide
Formuła: C₇H₅F₂NO
Temp. topnienia: 145…148 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007972
Numer CAS: 18063-03-1
Numer WE (dawny EINECS): 241-972-8