Drukuj
2,4-Difluorobenzamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2616-1G PC2616-5G
APOSPC2616-1GEA 73.1 PLN
APOSPC2616-1G APOSPC2616-5G
2,4-Difluorobenzamide 97%
2,4-Difluorobenzamide
Formuła: C₇H₅F₂NO
Temp. topnienia: 160…165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015547
Numer CAS: 85118-02-1
Numer WE (dawny EINECS): 285-654-7