Drukuj
2,6-Difluorobenzaldehyd 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2615D-100G PC2615D-25G
APOSPC2615D-100GEA 621 PLN
APOSPC2615D-100G APOSPC2615D-25G
2,6-Difluorobenzaldehyd 97%
2,6-Difluorobenzaldehyd
Formuła: C₇H₄F₂O
Temp. Wrzenia: 82…84 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 15…17 °C
Gęstość: 1,317 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010293
Numer CAS: 437-81-0