Drukuj
2,5-Difluorobenzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2615C-100G PC2615C-25G
APOSPC2615C-100GEA 720 PLN
APOSPC2615C-100G APOSPC2615C-25G
2,5-Difluorobenzaldehyde 98%
2,5-Difluorobenzaldehyde
Formuła: C₇H₄F₂O
Temp. Wrzenia: 67…69 °C/17mmHg
Gęstość: 1,308 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010327
Numer CAS: 2646-90-4
Jednostka: 1989
ADR: 3,III