Drukuj
2,3-Diflurobenzaldehyd 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2615A-100G PC2615A-10G PC2615A-50G PC2615A-25G
APOSPC2615A-100GEA 882 PLN
APOSPC2615A-100G APOSPC2615A-10G APOSPC2615A-50G APOSPC2615A-25G
2,3-Diflurobenzaldehyd 98%
2,3-Diflurobenzaldehyd
Formuła: C₇H₄F₂O
Temp. Wrzenia: 70 °C/15mmHg
Gęstość: 1,301 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010292
Numer CAS: 2646-91-5
Jednostka: 1989
ADR: 3,III