Drukuj
3,4-Difluoroanisole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2614H-100G PC2614H-10G PC2614H-25G PC2614H-5G
APOSPC2614H-100GEA 522 PLN
APOSPC2614H-100G APOSPC2614H-10G APOSPC2614H-25G APOSPC2614H-5G
3,4-Difluoroanisole 98%
3,4-Difluoroanisole
Formuła: C₇H₆F₂O
Gęstość: 1,216 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 55 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010730
Numer CAS: 115144-40-6
Jednostka: 1993
ADR: 3,III