Drukuj
2,5-Difluoroanisole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,4-Difluoro-2-methoxybenzene
PC2614F-100G PC2614F-25G PC2614F-5G
APOSPC2614F-100GEA 1300 PLN
APOSPC2614F-100G APOSPC2614F-25G APOSPC2614F-5G
2,5-Difluoroanisole 98%
2,5-Difluoroanisole
Formuła: C₇H₆F₂O
Temp. Wrzenia: 72…73 °C/25mmHg
Temp. Zapłonu: 40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042561
Numer CAS: 75626-17-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,III