Drukuj
2,4-Difluoroanisole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2614E-25G PC2614E-5G PC2614E-100G
APOSPC2614E-25GEA 203 PLN
APOSPC2614E-25G APOSPC2614E-5G APOSPC2614E-100G
2,4-Difluoroanisole 98%
2,4-Difluoroanisole
Formuła: C₇H₆F₂O
Temp. Wrzenia: 53 °C/18mmHg
Gęstość: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010731
Numer CAS: 452-10-8
Jednostka: 1993
ADR: 3,III