Drukuj
3,5-Difluoroanilina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2613-100G PC2613-250G PC2613-25G PC2613-500G
APOSPC2613-100GEA 356 PLN
APOSPC2613-100G APOSPC2613-250G APOSPC2613-25G APOSPC2613-500G
3,5-Difluoroanilina 98%
3,5-Difluoroanilina
Formuła: C₆H₅F₂N
MW: 129.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 80 °C/20mmHg
Temp. topnienia: 40…42 °C
Temp. Zapłonu: 75 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007763
Numer CAS: 372-39-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-752-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III