3,4-Difluoroaniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
PC2612-100G
PC2612-500G
APOSPC2612-100GEA
160
PLN
APOSPC2612-100G
APOSPC2612-500G
3,4-Difluoroaniline 97%
3,4-Difluoroaniline
Formuła:
C₆H₅F₂N Temp. Wrzenia: 85…87 °C/30mmHg Temp. topnienia: 20…22 °C Gęstość: 1,302 g/cm³ (25 °C) Temp. Zapłonu: 85 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007761 Numer CAS: 3863-11-4 Numer WE (dawny EINECS): 223-381-7 Jednostka: 2941 ADR: 6.1,III |