Drukuj
2,6-Difluoroanilina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2610-100G PC2610-25G PC2610-500G
APOSPC2610-100GEA 182 PLN
APOSPC2610-100G APOSPC2610-25G APOSPC2610-500G
2,6-Difluoroanilina 98%
2,6-Difluoroanilina
Formuła: C₆H₅F₂N
Temp. Wrzenia: 70…71 °C/40mmHg
Gęstość: 1,199 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 43 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007655
Numer CAS: 5509-65-9
Numer WE (dawny EINECS): 226-853-0
Jednostka: 1992
ADR: 3+6.1,III