Drukuj
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2608-100G PC2608-25G PC2608-5G
APOSPC2608-100GEA 261 PLN
APOSPC2608-100G APOSPC2608-25G APOSPC2608-5G
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formuła: C₇H₃Br₂F₃O
MW: 319.90 g/mol
Temp. Wrzenia: 83…85 °C/20mmHg
Gęstość: 1.928 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075280
Numer CAS: 207226-31-1