Drukuj
2,4-Difluorophenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2606-100G PC2606-25G PC2606-500G PC2606-1KG PC2606-5KG
APOSPC2606-100GEA 377 PLN
APOSPC2606-100G APOSPC2606-25G APOSPC2606-500G APOSPC2606-1KG APOSPC2606-5KG
2,4-Difluorophenol 98%
2,4-Difluorophenol
Formuła: C₆H₄F₂O
Temp. Wrzenia: 52…53 °C/19mmHg
Temp. topnienia: 22 °C
Gęstość: 1,362 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009715
Numer CAS: 367-27-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-688-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,III