Drukuj
2,4-Difluoroanilina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2590-500G PC2590-100G PC2590-1KG
APOSPC2590-500GEA 522 PLN
APOSPC2590-500G APOSPC2590-100G APOSPC2590-1KG
2,4-Difluoroanilina 98%
2,4-Difluoroanilina
Important intermediate for manufacture of pharmaceuticals, e.g Fluconazole, Diflunisal & Dolobid.
Formuła: C₆H₅F₂N
Temp. Wrzenia: 170 °C/753mmHg
Gęstość: 1,268 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007648
Numer CAS: 367-25-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-687-5
Jednostka: 2941
ADR: 6.1,III