Drukuj
2,3-Difluoroanilina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2588-100G PC2588-25G PC2588-5G
APOSPC2588-100GEA 1510 PLN
APOSPC2588-100G APOSPC2588-25G APOSPC2588-5G
2,3-Difluoroanilina 98%
2,3-Difluoroanilina
Formuła: C₆H₅F₂N
Temp. Wrzenia: 68…69 °C/12mmHg
Gęstość: 1,274 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010298
Numer CAS: 4519-40-8
Numer WE (dawny EINECS): 224-847-2
Jednostka: 2941
ADR: 6.1,III