Drukuj
3',5'-Difluoroacetofenon 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(3,5-Difluorophenyl)ethan-1-one
PC2579-100G PC2579-25G PC2579-5G
APOSPC2579-100GEA 545 PLN
APOSPC2579-100G APOSPC2579-25G APOSPC2579-5G
3',5'-Difluoroacetofenon 98%
3',5'-Difluoroacetofenon
Formuła: C₈H₆F₂O
MW: 156.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 94…95 °C/13mmHg
Temp. topnienia: 34…38 °C
Temp. Zapłonu: 82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042489
Numer CAS: 123577-99-1