Drukuj
3',4'-Difluoroacetofenon 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2578-100G PC2578-25G PC2578-500G
APOSPC2578-100GEA 247 PLN
APOSPC2578-100G APOSPC2578-25G APOSPC2578-500G
3',4'-Difluoroacetofenon 97%
3',4'-Difluoroacetofenon
Formuła: C₈H₆F₂O
Temp. Wrzenia: 94…95 °C/13mmHg
Temp. topnienia: 19…20 °C
Gęstość: 1,246 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009891
Numer CAS: 369-33-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-717-7