Drukuj
2',5'-Difluoroacetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(2,5-Difluorophenyl)ethanone, 1-(2,5-Difluorophenyl)ethan-1-one
PC2576-100G PC2576-25G PC2576-5G
APOSPC2576-100GEA 472 PLN
APOSPC2576-100G APOSPC2576-25G APOSPC2576-5G
2',5'-Difluoroacetophenone 98%
2',5'-Difluoroacetophenone
Formuła: C₈H₆F₂O
Temp. Wrzenia: 190…191 °C
Gęstość: 1,233 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009898
Numer CAS: 1979-36-8
Numer WE (dawny EINECS): 217-837-4