Drukuj
2',4'-Difluoroacetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2575-100G PC2575-25G
APOSPC2575-100GEA 284 PLN
APOSPC2575-100G APOSPC2575-25G
2',4'-Difluoroacetophenone 98%
2',4'-Difluoroacetophenone
Formuła: C₈H₆F₂O
Temp. Wrzenia: 80…81 °C/25mmHg
Gęstość: 1,232 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151261
Numer CAS: 364-83-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-667-6