Drukuj
2',3'-Difluoroacetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2574-100G PC2574-25G PC2574-5G
APOSPC2574-100GEA 1440 PLN
APOSPC2574-100G APOSPC2574-25G APOSPC2574-5G
2',3'-Difluoroacetophenone 98%
2',3'-Difluoroacetophenone
Formuła: C₈H₆F₂O
Temp. Wrzenia: 85 °C/20mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061274
Numer CAS: 18355-80-1