Drukuj
Kwas difluorooctowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2570-100G PC2570-25G PC2570-500G
APOSPC2570-100GEA 290 PLN
APOSPC2570-100G APOSPC2570-25G APOSPC2570-500G
Kwas difluorooctowy 98%
Kwas difluorooctowy
Formuła: C₂H₂F₂O₂
MW: 96.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 134 °C
Temp. topnienia: –1 °C
Gęstość: 1.526 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004220
Numer CAS: 381-73-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-839-0
Jednostka: 3265
ADR: 8 II