Drukuj
2',4'-Difluoroacetanilide 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2569-100G PC2569-25G
APOSPC2569-100GEA 482 PLN
APOSPC2569-100G APOSPC2569-25G
2',4'-Difluoroacetanilide 99%
2',4'-Difluoroacetanilide
Formuła: C₈H₇F₂NO
Temp. topnienia: 122…124 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00032502
Numer CAS: 399-36-0