Drukuj
Ishikawa's reagent 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Diethylamino)-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane, Hexafluoropropene diethylamine, N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine
PC2567-100G PC2567-25G
APOSPC2567-100GEA 1610 PLN
APOSPC2567-100G APOSPC2567-25G
Ishikawa's reagent 90%
Ishikawa's reagent
Active fluorinating agent see: Ishikawa, Bull. Chem.Soc. Jpn., 1979, 52, 3377
Formuła: C₇H₁₁F₆N
MW: 223.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 56…57 °C
Gęstość: 1.23 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00054683
Numer CAS: 309-88-6
Jednostka: 2920
ADR: 8+3 II