Drukuj
Diethyl hexafluoroglutarate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Diethyl perfluoroglutarate
PC2566-25G PC2566-5G PC2566-100G
APOSPC2566-25GEA 2440 PLN
APOSPC2566-25G APOSPC2566-5G APOSPC2566-100G
Diethyl hexafluoroglutarate 98%
Diethyl hexafluoroglutarate
Formuła: C₉H₁₀F₆O₄
MW: 296.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 224 °C
Gęstość: 1.344 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015156
Numer CAS: 424-40-8
Numer WE (dawny EINECS): 207-035-2
Jednostka: 1760
ADR: 8 II