Drukuj
Diethyl fluoromalonate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,3-diethyl 2-fluoropropanedioate
PC2564-100G PC2564-25G PC2564-5G
APOSPC2564-100GEA 327 PLN
APOSPC2564-100G APOSPC2564-25G APOSPC2564-5G
Diethyl fluoromalonate 97%
Diethyl fluoromalonate
Formuła: C₇H₁₁FO₄
MW: 178.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 121…122 °C/30mmHg
Gęstość: 1.129 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009139
Numer CAS: 685-88-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-684-7
Jednostka: 1760
ADR: 8 III