Drukuj
Trifluorek dietyloaminosiarki 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: DAST
PC2563-100G PC2563-25G PC2563-5G
APOSPC2563-100GEA 1060 PLN
APOSPC2563-100G APOSPC2563-25G APOSPC2563-5G
Trifluorek dietyloaminosiarki 95%
Trifluorek dietyloaminosiarki
Versatile fluorinating agent: JOC., 1975, 40, 574.
Uwaga: Has been reported to undergo explosive decomposition when heated above 90 °C.
Formuła: C₄H₁₀F₃NS
MW: 161.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 30…32 °C/3mmHg
Gęstość: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 23 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000363
Numer CAS: 38078-09-0
Numer WE (dawny EINECS): 253-771-2
Jednostka: 2920
ADR: 8+3 I