Drukuj
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinamide 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2556V-1G PC2556V-250MG PC2556V-5G
APOSPC2556V-1GEA 145 PLN
APOSPC2556V-1G APOSPC2556V-250MG APOSPC2556V-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinamide 95+%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinamide
Formuła: C₇H₃Cl₂F₃N₂O
MW: 259.02 g/mol
Temp. topnienia: 194…200 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00173903
Numer CAS: 158063-67-3