Drukuj
3-Bromo-5-fluorophenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-3-fluoro-5-hydroxybenzene
PC2556-100G PC2556-500G
APOSPC2556-100GEA 772 PLN
APOSPC2556-100G APOSPC2556-500G
3-Bromo-5-fluorophenol 97%
3-Bromo-5-fluorophenol
Formuła: C₆H₄BrFO
Temp. topnienia: 36…40 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07783710
Numer CAS: 433939-27-6