Drukuj
2,3-Difluoro-4-nitroanisole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2555-1G PC2555-25G PC2555-5G
APOSPC2555-1GEA 145 PLN
APOSPC2555-1G APOSPC2555-25G APOSPC2555-5G
2,3-Difluoro-4-nitroanisole 98%
2,3-Difluoro-4-nitroanisole
Formuła: C₇H₅F₂NO₃
Temp. topnienia: 96…99 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07995055
Numer CAS: 66684-59-1