Drukuj
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2554H-5G PC2554H-10G PC2554H-1G
APOSPC2554H-5GEA 435 PLN
APOSPC2554H-5G APOSPC2554H-10G APOSPC2554H-1G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formuła: C₇H₅Cl₂F₃N₂
Temp. topnienia: 57…61 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00085001
Numer CAS: 86398-94-9