Drukuj
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)aniline 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2554-250G PC2554-50G PC2554-25G PC2554-500G PC2554-1KG
APOSPC2554-250GEA 508 PLN
APOSPC2554-250G APOSPC2554-50G APOSPC2554-25G APOSPC2554-500G APOSPC2554-1KG
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)aniline 99%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₄Cl₂F₃N
Temp. Wrzenia: 60…62 °C/1mmHg
Temp. topnienia: 34…36 °C
Gęstość: 1,532 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 88 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00052918
Numer CAS: 24279-39-8
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III