Drukuj
4-Bromo-2,3-difluorofenol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2553-5G PC2553-10G PC2553-1G
APOSPC2553-5GEA 124 PLN
APOSPC2553-5G APOSPC2553-10G APOSPC2553-1G
4-Bromo-2,3-difluorofenol
4-Bromo-2,3-difluorofenol
Formuła: C₆H₃BrF₂O
MW: 208.99 g/mol
Temp. topnienia: 53…56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08061907
Numer CAS: 144292-32-0