Drukuj
4-Bromo-1-fluoro-2-iodobenzene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2532-100G PC2532-25G PC2532-500G
APOSPC2532-100GEA 276 PLN
APOSPC2532-100G APOSPC2532-25G APOSPC2532-500G
4-Bromo-1-fluoro-2-iodobenzene 99%
4-Bromo-1-fluoro-2-iodobenzene
Formuła: C₆H₃BrFI
MW: 300.9000 g/mol
Temp. Wrzenia: 247 °C
Gęstość: 2.281 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 103 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07368751
Numer CAS: 116272-41-4